α,α,α-Trifluor-p-xylen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
308910050 308910010
ACRO308910050EA 1400 DKK
ACRO308910050 ACRO308910010
α,α,α-Trifluor-p-xylen 98%
α,α,α-Trifluor-p-xylen
Formel: C₈H₇F₃
Kogepunkt: 129 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,144 g/cm³
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075476
CAS-nummer: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %