2-Fluor-m-xylen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A10424.06
A10424.14
A10424.06EA
746
DKK
A10424.06
A10424.14
2-Fluor-m-xylen ≥98%
2-Fluor-m-xylen
Purity: 98%
CAS No.: 443-88-9
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Aromatic
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 1857413
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039215
Formel:
C₈H₉F Kogepunkt: 147…148 °C Massefylde: 0,988 Flammepunkt: 30 °C (86 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039215 CAS-nummer: 443-88-9 EINECS: 207-144-5 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |