3-Fluor-o-xylen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Fluoro-2,3-dimethylbenzene, 1,2-Dimethyl-3-fluorobenzene
A10637.06
A10637.14
A10637.22
A10637.06EA
394
DKK
A10637.06
A10637.14
A10637.22
3-Fluor-o-xylen ≥99%
3-Fluor-o-xylen
Purity: 99%
CAS No.: 443-82-3
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4860
Odour: Aromatic
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 2040955
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000323
Formel:
C₈H₉F Kogepunkt: 147…148 °C Massefylde: 0,992 Flammepunkt: 36 °C (96 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000323 CAS-nummer: 443-82-3 EINECS: 207-140-3 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |