3-Methylbenzylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
A10784.14
A10784.22
A10784.36
A10784.14EA
388
DKK
A10784.14
A10784.22
A10784.36
3-Methylbenzylchlorid ≥98%
3-Methylbenzylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 620-19-9
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5350
Odour: Pungent
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 2040357
Merck Reference: 14,10091
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000909
Formel:
C₈H₉Cl Kogepunkt: 195…196 °C Massefylde: 1,066 Flammepunkt: 75 °C (167 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000909 CAS-nummer: 620-19-9 EINECS: 210-628-9 UN nummer: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,10091 |