3-Methylbenzylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
110160250 110161000
ACRO110160250EA 357 DKK
ACRO110160250 ACRO110161000
3-Methylbenzylchlorid 98%
3-Methylbenzylchlorid
Formel: C₈H₉Cl
Kogepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,064 g/cm³
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000909
CAS-nummer: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5335 to 1.5365 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %