Ansigtsmasker til renrum, Kimtech™ M3
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
62451 62452
113-8143EA 1960 DKK
113-8143 113-8144
Ansigtsmasker til renrum, Kimtech™ M3
Masker Renrumsmasker
Plisserede masker med afprøvet filtrering af partikler, så man undgår kontaminering.
  • Inderlaget af Thermalbond giver en utroligt god komfort og god åndbarhed
  • Latex- og silikonefri for at mindske risikoen for allergiske reaktioner, såsom hudirritation
  • Indesluttet næsebro, som giver høj komfort og minimal eksponering
  • Yderlaget er lavet af polyethylen med lidt fnugdannelse Partikelfiltreringseffekt >96,9 %
Emballering: Pakket i dobbeltpose til brug i renrum.