4-Methoxy-1-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methoxybutan-1-ol
B2402-25G B2402-5G
TCIAB2402-25GEA 1610 DKK
TCIAB2402-25G TCIAB2402-5G
4-Methoxy-1-butanol ≥98.0% (by GC)
4-Methoxy-1-butanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molekylvægt: 104.15 g/mol
Kogepunkt: 66°C
MDL Number: MFCD00040437
CAS-nummer: 111-32-0
EINECS: 203-858-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c581378d9b30c5031ec38218e92338a9e49dab4b&vid=c581378d9b30c5031ec38218e92338a9e49dab4b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %