Saltsyre 0.05 M (0.05 N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
35320-1L 35320-6X1L
35320-1LEA 357 DKK
35320-1L 35320-6X1L
Saltsyre 0.05 M (0.05 N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Saltsyre
Formel: HCl
Kogepunkt: 100 °C
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN nummer: 1789
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Vapor Pressure 190 mmHg ( 25 °C)
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective