Pentyl nitrite (mixed isomers ), Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20966.0005 8.20966.0250
8.20966.0005EA 246 DKK
8.20966.0005 8.20966.0250
Pentyl nitrite (mixed isomers ), Sigma-Aldrich®
Pentyl nitrite (mixed isomers )
Formel: C₅H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00036132
CAS-nummer: 463-04-7
EINECS: 207-332-7
UN nummer: 1113
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01617
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 117.14 g/mol
Boiling Point 104 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (20 °C)
Flash Point -40 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C