Paraldehyd
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18255.0100 8.18255.1000
8.18255.0100EA 216 DKK
8.18255.0100 8.18255.1000
Paraldehyd
Paraldehyd
Formel: C₆H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036208
CAS-nummer: 123-63-7
EINECS: 204-639-8
UN nummer: 1264
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 120 g/l (13 °C)
Melting Point 12 °C
Molar Mass 132.15 g/mol
Boiling Point 124 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (20 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.4049 (20 °C)
Explosion Limit 1.3 - 17.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 235 °C