2,5-Dimethylbenzoesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
160330100 160330500
ACRO160330100EA 478 DKK
ACRO160330100 ACRO160330500
2,5-Dimethylbenzoesyre 98%
2,5-Dimethylbenzoesyre
Formel: C₉H₁₀O₂
Kogepunkt: 268 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 131…135 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002482
CAS-nummer: 610-72-0
EINECS: 210-235-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %