8-Anilino-1-naphthalensulfonsyre
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
10010219-5 10010219-10 10010219-50
CAYM10010219-5EA 678 DKK
CAYM10010219-5 CAYM10010219-10 CAYM10010219-50
8-Anilino-1-naphthalensulfonsyre
8-Anilino-1-naphthalensulfonsyre
Formel: C₁₆H₁₃NO₃S
Molekylvægt: 299.35 g/mol
MDL Number: MFCD00003998
CAS-nummer: 82-76-8
EINECS: 201-438-7