Acenaphthen-D10 (99% D)
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Acenaphthene-[²H₁₀]
DLM-108-0.1 DLM-108-1
CAMBDLM-108-0.1EA 0 DKK
CAMBDLM-108-0.1 CAMBDLM-108-1
Acenaphthen-D10 (99% D)
Acenaphthen-D10
Formel: C₁₂D₁₀
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 15067-26-2
UN nummer: 3077
ADR: 9,III