(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamin ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (S)-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-amine, (S)-(-)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
L16324.06 L16324.14 L16324.03
L16324.06EA 1150 DKK
L16324.06 L16324.14 L16324.03
(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamin ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-3-Methoxy-α-methylbenzylamin
Purity: 99+% CAS No.: 82796-69-8 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5335 Melting Point: 5° Boiling Point: 66°/0.38mm Optical Rotation: -27° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00671656
Formel: C₉H₁₃NO
Kogepunkt: 66 °C (0,38 mmHg)
Smeltepunkt: 5 °C
Massefylde: 1,023
Flammepunkt: >100 °C (212 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671656
CAS-nummer: 82796-69-8
UN nummer: 2735
ADR: 8,III