(R)-(+)-3-Methoxy-α-methylbenzylamin ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(R)-1-(3-Methoxyphenyl)ethanamine, (R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 88196-70-7
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₃NO Kogepunkt: 66 °C (0,38 mmHg) Smeltepunkt: 5 °C Massefylde: 1,023 Flammepunkt: >100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00671655 CAS-nummer: 88196-70-7 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |