(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(S)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
L16322.06
L16322.14
L16322.03
L16322.06EA
928
DKK
L16322.06
L16322.14
L16322.03
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin
Purity: 99+%
CAS No.: 41851-59-6
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Refractive Index: 1.5330
Melting Point:
Formel:
C₉H₁₃NO Kogepunkt: 65 °C (0,38 mmHg) Smeltepunkt: < –20 °C Massefylde: 1,020 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00671660 CAS-nummer: 41851-59-6 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |