1-Propyl-2-thiocarbamid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-(n-Propyl)thiourea, 1-Propylthiourea
L10149.03 L10149.06
L10149.03EA 632 DKK
L10149.03 L10149.06
1-Propyl-2-thiocarbamid ≥98%
1-Propyl-2-thiocarbamid
Purity: 98% CAS No.: 927-67-3 Molecular Formula: C4H10N2S Formula Weight: 118.20 Odour: Odourless Melting Point: 109-112° Beilstein Reference: 1743064 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041195
Formel: C₄H₁₀N₂S
Molekylvægt: 118.2 g/mol
Smeltepunkt: 109…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041195
CAS-nummer: 927-67-3
EINECS: 213-158-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III