4-Nonyloxyanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L09126.09
L09126.04
L09126.09EA
2820
DKK
L09126.09
L09126.04
4-Nonyloxyanilin ≥98%
4-Nonyloxyanilin
Purity: 98%
CAS No.: 50262-67-4
Molecular Formula: C15H25NO
Formula Weight: 235.37
Melting Point: 36-42°
Boiling Point: 176-179°/2mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00043622
Formel:
C₁₅H₂₅NO Kogepunkt: 176…179 °C (2 mmHg) Smeltepunkt: 36…42 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00043622 CAS-nummer: 50262-67-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |