2-Butanonoxim ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L08196.AE L08196.AP L08196.AU
L08196.AEEA 352 DKK
L08196.AE L08196.AP L08196.AU
2-Butanonoxim ≥99%
2-Butanonoxim
Purity: 99% CAS No.: 96-29-7 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4430 Melting Point: -30° Boiling Point: 152-153° Beilstein Reference: 1698241 MDL No.: MFCD00013935
Formel: C₄H₉NO
Kogepunkt: 152…153 °C
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 0,921
Flammepunkt: 62 °C (144 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013935
CAS-nummer: 96-29-7
EINECS: 202-496-6