1,3-Diethylcarbamid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L02079.06
L02079.14
L02079.06EA
595
DKK
L02079.06
L02079.14
1,3-Diethylcarbamid ≥97%
1,3-Diethylcarbamid
Purity: 97%
CAS No.: 623-76-7
Molecular Formula: C5H12N2O
Formula Weight: 116.16
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 1744741
Formel:
C₅H₁₂N₂O Smeltepunkt: 109…113 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009028 CAS-nummer: 623-76-7 EINECS: 210-811-3 |