4-Methoxybenzamidoxim ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Hydroxy-4-methoxy-benzamidine
H52141.03 H52141.06
H52141.03EA 988 DKK
H52141.03 H52141.06
4-Methoxybenzamidoxim ≥97%
4-Methoxybenzamidoxim
Purity: 97% CAS No.: 5373-87-5 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 MDL No.: MFCD05664434
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 166.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00816993
CAS-nummer: 5373-87-5