4-Aminobenzamidoxim 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H51788.03 H51788.06
H51788.03EA 969 DKK
H51788.03 H51788.06
4-Aminobenzamidoxim 97%
4-Aminobenzamidoxim
Purity: 97% CAS No.: 277319-62-7 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD08061151
Formel: C₇H₉N₃O
Smeltepunkt: 168…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061151
CAS-nummer: 277319-62-7