N-(3-Aminopropyl)morpholin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-(4-Morpholinyl)propylamine, 3-Morpholinopropan-1-amine, 3-Morpholino propylamine
B23485.18
B23485.30
B23485.18EA
853
DKK
B23485.18
B23485.30
N-(3-Aminopropyl)morpholin 98%
N-(3-Aminopropyl)morpholin
Purity: 98%
CAS No.: 123-00-2
Molecular Formula: C7H16N2O
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 98°(210°F)
Refractive Index: 1.4761
Melting Point: -15°
Boiling Point: 223-225°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006184
Formel:
C₇H₁₆N₂O Kogepunkt: 223…225 °C Smeltepunkt: –15 °C Massefylde: 0,987 Flammepunkt: 98 °C (210 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006184 CAS-nummer: 123-00-2 EINECS: 204-590-2 ADR: 8,II |