4-Formylmorpholin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B23315.0E
B23315.22
B23315.36
B23315.0EEA
6860
DKK
B23315.0E
B23315.22
B23315.36
4-Formylmorpholin ≥99%
4-Formylmorpholin
Purity: 99%
CAS No.: 4394-85-8
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.4860
Melting Point: 20-23°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 110293
MDL No.: MFCD00006170
Formel:
C₅H₉NO₂ Kogepunkt: 239…241 °C Smeltepunkt: 20…23 °C Massefylde: 1,150 Flammepunkt: 118 °C (244 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006170 CAS-nummer: 4394-85-8 EINECS: 224-518-3 |