3,3-Diphenylpropylamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3,3-Diphenylpropan-1-amine
B22953.14
B22953.22
B22953.14EA
1080
DKK
B22953.14
B22953.22
3,3-Diphenylpropylamin 97%
3,3-Diphenylpropylamin
Purity: 97%
CAS No.: 5586-73-2
Molecular Formula: (C6H5)2CHCH2CH2NH2
Formula Weight: 211.31
Flash Point:
Formel:
C₁₅H₁₇N Molekylvægt: 211.31 g/mol Kogepunkt: 166 °C (2 mmHg) Smeltepunkt: 24…29 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008202 CAS-nummer: 5586-73-2 EINECS: 226-984-3 |