N-(2-Hydroxyethyl)morpholin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22759.22 B22759.30 B22759.36
B22759.22EA 344 DKK
B22759.22 B22759.30 B22759.36
N-(2-Hydroxyethyl)morpholin ≥99%
N-(2-Hydroxyethyl)morpholin
Purity: 99% CAS No.: 622-40-2 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.4775 Melting Point: 1-2° Boiling Point: 226-228° Beilstein Reference: 104375 MDL No.: MFCD00006180
Formel: C₆H₁₃NO₂
Kogepunkt: 226…228 °C
Smeltepunkt: 1…2 °C
Massefylde: 1,080
Flammepunkt: 99 °C (210 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006180
CAS-nummer: 622-40-2
EINECS: 210-734-5