β-Chlor-4'-Fluorpropiophenon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
B21891.06 B21891.14 B21891.22
B21891.06EA 335 DKK
B21891.06 B21891.14 B21891.22
β-Chlor-4'-Fluorpropiophenon ≥97%
β-Chlor-4'-Fluorpropiophenon
Purity: 97% CAS No.: 347-93-3 Molecular Formula: C9H8ClFO Formula Weight: 186.61 Melting Point: 46-49° Boiling Point: 100-103°/3mm MDL No.: MFCD00000991
Formel: C₉H₈ClFO
Kogepunkt: 100…103 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 46…49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000991
CAS-nummer: 347-93-3
EINECS: 206-475-2