Methyl3-ethoxythiophen-2-carboxylat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20860.03
B20860.06
B20860.03EA
771
DKK
B20860.03
B20860.06
Methyl3-ethoxythiophen-2-carboxylat ≥97%
Methyl3-ethoxythiophen-2-carboxylat
Purity: 97%
CAS No.: 139926-22-0
Molecular Formula: C8H10O3S
Formula Weight: 186.23
Melting Point: 72-74°
MDL No.: MFCD00102116
Formel:
C₈H₁₀O₃S Smeltepunkt: 72…74 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00102116 CAS-nummer: 139926-22-0 |