1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
B20245.03 B20245.06
B20245.03EA 367 DKK
B20245.03 B20245.06
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Purity: 98+% CAS No.: 175277-17-5 Molecular Formula: C9H6F6N2S Formula Weight: 288.22 Melting Point: 168-172° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041172
Formel: C₉H₆F₆N₂S
Molekylvægt: 288.22 g/mol
Smeltepunkt: 168…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041172
CAS-nummer: 175277-17-5
ADR: 6.1 III