2-Brom-6-methoxynaphthalen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A19450.09 A19450.18
A19450.09EA 530 DKK
A19450.09 A19450.18
2-Brom-6-methoxynaphthalen ≥98%
2-Brom-6-methoxynaphthalen
Purity: 98% CAS No.: 5111-65-9 Molecular Formula: C11H9BrO Formula Weight: 237.10 Melting Point: 105-110° Boiling Point: 160-164°/3mm MDL No.: MFCD00004062
Formel: C₁₁H₉BrO
Kogepunkt: 160…164 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 105…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004062
CAS-nummer: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0