4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18540.03 A18540.06 A18540.14
A18540.03EA 332 DKK
A18540.03 A18540.06 A18540.14
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon ≥98%
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 876-02-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 107-109° Boiling Point: 175°/1mm MDL No.: MFCD00002231
Formel: C₉H₁₀O₂
Kogepunkt: 175 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 107…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002231
CAS-nummer: 876-02-8
EINECS: 212-880-5