Galactitol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A18402.14 A18402.22 A18402.36
A18402.14EA 300 DKK
A18402.14 A18402.22 A18402.36
Galactitol ≥97%
Galactitol
Purity: 97% CAS No.: 608-66-2 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Melting Point: 187-191° Boiling Point: 275-280°/1mm Merck Reference: 14,4332 MDL No.: MFCD00064288
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Kogepunkt: 275…280 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 187…191 °C
Massefylde: 1,47
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004708
CAS-nummer: 608-66-2
EINECS: 210-165-2
Merck Index: 14,4332