4-Butoxyanilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A17528.06 A17528.14
A17528.06EA 706 DKK
A17528.06 A17528.14
4-Butoxyanilin ≥97%
4-Butoxyanilin
Purity: 97% CAS No.: 4344-55-2 Molecular Formula: C10H15NO Formula Weight: 165.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5380 Boiling Point: 84-86°/0.05mm Beilstein Reference: 2084421 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007866
Formel: C₁₀H₁₅NO
Molekylvægt: 165.24 g/mol
Kogepunkt: 84…86 °C (0.05 mmHg)
Massefylde: 0.992
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007866
CAS-nummer: 4344-55-2
EINECS: 224-402-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III