1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(Cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane
A16099.09
A16099.18
A16099.09EA
760
DKK
A16099.09
A16099.18
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen ≥98%
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen
Purity: 98%
CAS No.: 6651-36-1
Molecular Formula: C9H18OSi
Formula Weight: 170.33
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 165°
Beilstein Reference: 1859394
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001541
Formel:
C₉H₁₈OSi Kogepunkt: 165 °C Massefylde: 0,883 Flammepunkt: 42 °C (107 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001541 CAS-nummer: 6651-36-1 EINECS: 229-675-1 ADR: 3,III |