4-Fluor-7-nitrobenzofurazan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
415450250 415450050
ACRO415450250EA 2740 DKK
ACRO415450250 ACRO415450050
4-Fluor-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Fluor-7-nitrobenzofurazan
Formel: C₆H₂FN₃O₃
Smeltepunkt: 52 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010196
CAS-nummer: 29270-56-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %