2-Butanonoxim 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
403331000 403330250 403330010
403331000.EA 242 DKK
403331000. 403330250. 403330010.
2-Butanonoxim 99%
2-Butanonoxim
Formel: C₄H₉NO
Kogepunkt: 72 °C (25 mmHg)
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 0,923 g/cm³
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013935
CAS-nummer: 96-29-7
EINECS: 202-496-6
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %