Desylbromid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
403170250 403170050
ACRO403170250EA 2230 DKK
ACRO403170250 ACRO403170050
Desylbromid 97%
Desylbromid
Formel: C₁₄H₁₁BrO
Smeltepunkt: 53…58 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000136
CAS-nummer: 1484-50-0
EINECS: 216-057-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %