3-Chlorphenethylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
342160050 342160250
ACRO342160050EA 488 DKK
ACRO342160050 ACRO342160250
3-Chlorphenethylamin 98%
3-Chlorphenethylamin
Formel: C₈H₁₀ClN
Kogepunkt: 111…113 °C (12 mmHg)
Flammepunkt: >109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047957
CAS-nummer: 13078-79-0
EINECS: 235-982-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %