Paraldehyd 99.5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
275080010 275080025 275080100
ACRO275080010EA 468 DKK
ACRO275080010 ACRO275080025 ACRO275080100
Paraldehyd 99.5%
Paraldehyd
Formel: C₆H₁₂O₃
Smeltepunkt: 12 °C
Massefylde: 0,99 g/cm³
Flammepunkt: 24 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036208
CAS-nummer: 123-63-7
EINECS: 204-639-8
UN nummer: 1264
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4035 to 1.4055 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.3 % (titr.)