tert-Butylnitrit 90%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
216221000 216225000 216220025
ACRO216221000EA 433 DKK
ACRO216221000 ACRO216225000 ACRO216220025
tert-Butylnitrit 90%, ren
tert-Butylnitrit
Formel: C₄H₉NO₂
Kogepunkt: 61…63 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,86 g/cm³
Flammepunkt: –10 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002055
CAS-nummer: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN nummer: 2351
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %