Selenocarbamid 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
213170010 213170050
ACRO213170010EA 508 DKK
ACRO213170010 ACRO213170050
Selenocarbamid 98+%
Selenocarbamid
Formel: CH₄N₂Se
Smeltepunkt: 214…215 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008065
CAS-nummer: 630-10-4
EINECS: 211-129-9
UN nummer: 3283
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to pink to grey Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.0 %