Salicylaldoxim 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
207400250 207401000 207405000
207400250.EA 409 DKK
207400250. 207401000. 207405000.
Salicylaldoxim 98%
Salicylaldoxim
Formel: C₇H₇NO₂
Smeltepunkt: 56…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002120
CAS-nummer: 94-67-7
EINECS: 202-353-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %