Tetrabutylammoniumfluorid 1 M in THF
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
201950050 201951000 201955000 201950025
ACRO201950050EA 277 DKK
ACRO201950050 ACRO201951000 ACRO201955000 ACRO201950025
Tetrabutylammoniumfluorid 1 M in THF
Tetrabutylammonium fluoride
Formel: C₁₆H₃₆FN
Molekylvægt: 261.47 g/mol
Massefylde: 0.887 g/cm³
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011747
CAS-nummer: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to amber to light green to brown Solution
Water ≤8 %
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M