4-Bromphenethylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
183090010 183090050
ACRO183090010EA 398 DKK
ACRO183090010 ACRO183090050
4-Bromphenethylamin 98%
4-Bromphenethylamin
Formel: C₈H₁₀BrN
Kogepunkt: 63…72 °C (,2 mmHg)
Massefylde: 1,29 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008189
CAS-nummer: 73918-56-6
EINECS: 277-636-2
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %