2-Methoxypropen 97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
174350010 174352500 174350025
ACRO174350010EA 1890 DKK
ACRO174350010 ACRO174352500 ACRO174350025
2-Methoxypropen 97% stabilised
2-Methoxypropene
Formel: C₄H₈O
Massefylde: 0,78 g/cm³
Flammepunkt: –29 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014929
CAS-nummer: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤0.5 % potassium carbonate