4-Methylphenethylamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(p-Tolyl)ethylamine
157880010 157880050
ACRO157880010EA 268 DKK
ACRO157880010 ACRO157880050
4-Methylphenethylamin 97%
4-Methylphenethylamin
Formel: C₉H₁₃N
Molekylvægt: 135.21
Kogepunkt: 214 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.93 g/cm³
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008195
CAS-nummer: 3261-62-9
EINECS: 221-865-2
UN nummer: 2922
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %