4-Nitrophenethylbromid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
151620050 151620250
ACRO151620050EA 435 DKK
ACRO151620050 ACRO151620250
4-Nitrophenethylbromid 98%
4-Nitrophenethylbromid
Formel: C₈H₈BrNO₂
Molekylvægt: 230.06 g/mol
Smeltepunkt: 67…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007386
CAS-nummer: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥97.5 %