1-Phenyl-2-carbamid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
131020050 131021000 131022500
ACRO131020050EA 217 DKK
ACRO131020050 ACRO131021000 ACRO131022500
1-Phenyl-2-carbamid 97%
1-Phenyl-2-carbamid
Formel: C₇H₈N₂O
Smeltepunkt: 143…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007944
CAS-nummer: 64-10-8
EINECS: 200-576-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
HPLC ≥96.0 %