Farnesol (mix af isomere) 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
119120250 119121000
ACRO119120250EA 358 DKK
ACRO119120250 ACRO119121000
Farnesol (mix af isomere) 96%
Formel: C₁₅H₂₆O
Kogepunkt: 149 °C (4 mmHg)
Massefylde: 0,8865 g/cm³
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002918
CAS-nummer: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1