Deoxybenzoin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
111960250 111961000
ACRO111960250EA 308 DKK
ACRO111960250 ACRO111961000
Deoxybenzoin 98%
Deoxybenzoin
Formel: C₁₄H₁₂O
Smeltepunkt: 52…57 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003081
CAS-nummer: 451-40-1
EINECS: 207-193-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥97.5 %